Learn More
Scotch-Brite™ Zelluloseschwamm 799
Schwamm mit zwei Funktionen; mit einem weißen Pad für leichtes Scheuern auf allen empfindlichen Oberflächen in Küchen, Bädern, Restaurants usw.
Marke:  Scotch-Brite™ 7100157793
Artikelnummer. 17198770
  • 985.00 CHF / 240 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-07-2025
Beschreibung
  • Zelluloseschwamm mit Faservlies zur Reinigung empfindlicher Oberflächen
  • Langlebig durch abrasive Partikel, die über das gesamte Pad verteilt sind
  • Hält gängigen Reinigungsmitteln stand
  • Schwamm- und Scheuernetzwerk mit zwei Funktionen
  • Nicht rostend und widerstandsfähig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schwämme
131 x 88 mm
131 mm
Zwei Funktionen
Rosa, weiß
Reinigung empfindlicher Oberflächen
Zellulose
88 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Scotch-Brite™ Zelluloseschwamm 799 > 131 x 88 mm