Learn More
LABPLAS Cellulose Sani-Stick with Letheen Broth
Cellulose sponge with stick for sampling surfaces, with buffer to neutralize disinfectant.
259.00 CHF - 311.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Hygiene Sponge Sampling Kit |
---|---|
Medientyp | Neutralizers |
Sterilität | Sterile |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17986499
|
LABPLAS
KSS-67310-LT |
None |
259.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 12-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17936689
|
LABPLAS
KSS-67315-LT |
Gloves |
311.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 12-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Cellulose Sani-Stick
- Saturated with Letheen broth
- Dimensions: 160 x 229 mm
- Holds: 600 mL
- Option to include gloves with kit
Spezifikation
Hygiene Sponge Sampling Kit | |
Neutralizers | |
Sterile |