Learn More
Fisherbrand™ Membranen aus Cellulose
Geeignet zur Klärung und sterilisierenden Filtration biologischer Flüssigkeiten. Fisherbrand™ Cellulosemembranfilter sind aus reinem Celluloseacetat gefertigt und so modifiziert, dass sie die geringste Bindung unter allen lieferbaren Filtern für die Forschung gewährleisten.
Marke: Fisherbrand™ 0452A00022
Beschreibung
- Sterile Filtration von wässrigen Lösungen (Nährmedien, Seren, Puffer)
- Sterilisierende Filtration von Proteinen und Enzymen
- Für hohen Durchsatz
- Reduziert das Wechseln von Filtern beim Filtern von proteinhaltigen Lösungen
- Durch Rezeptorbindungsstudien belegt
- Geringe Bindungseigenschaften
- Aus hydrophilen Membranen bestehend
- Einheitliche Porengrößenstruktur ermöglicht konsistente Durchflussraten
- Bieten Stärke und Dimensionsstabilität (130 psi) und widerstehen bis zu 135 °C
Spezifikation
4 bar | |
Mikrofiltrierung | |
0,2 μm | |
18,5 ml/min/cm2 | |
Hydrophil | |
Flache Scheibe | |
25 mm |
Weiß | |
Celluloseacetat | |
Unsteril | |
Sterilisierende Filtration von wässrigen Lösungen (Nährmedien, Puffern und Seren), sterilisierende Filtration von Proteinen und Enzymen, Rezeptorbindungsstudien | |
100/Packung | |
Ja |