Learn More
Fisherbrand™ Membranen aus Cellulose
Geeignet zur Klärung und sterilisierenden Filtration biologischer Flüssigkeiten. Fisherbrand™ Cellulosemembranfilter sind aus reinem Celluloseacetat gefertigt und so modifiziert, dass sie die geringste Bindung unter allen lieferbaren Filtern für die Forschung gewährleisten.
Marke: Fisherbrand™ 0454A00023
72.10 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Sterile Filtration von wässrigen Lösungen (Nährmedien, Seren, Puffer)
- Sterilisierende Filtration von Proteinen und Enzymen
- Für hohen Durchsatz
- Reduziert das Wechseln von Filtern beim Filtern von proteinhaltigen Lösungen
- Durch Rezeptorbindungsstudien belegt
- Geringe Bindungseigenschaften
- Aus hydrophilen Membranen bestehend
- Einheitliche Porengrößenstruktur ermöglicht konsistente Durchflussraten
- Bieten Stärke und Dimensionsstabilität (130 psi) und widerstehen bis zu 135 °C
Spezifikation
3.1 bar | |
Mikrofiltrierung | |
0,45 μm | |
40 ml/min/cm2 | |
25 l/min/cm2 | |
100/Packung | |
Ja |
Weiß | |
Celluloseacetat | |
Unsteril | |
Sterilisierende Filtration von wässrigen Lösungen (Nährmedien, Puffern und Seren), sterilisierende Filtration von Proteinen und Enzymen, Rezeptorbindungsstudien | |
Hydrophil | |
Flache Scheibe | |
47 mm |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Tage
39Stunden
4Minuten
11Sekunden
17