Learn More
Biodesign™ Cellulose-Dialyseschlauchstreifen
Für alle Arten von Labordialysen, einschließlich Entsalzung, Trennung von Gemischen und Bindungsstudien.
56.75 CHF - 129.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Dialyseschlauchstreifen |
---|---|
Material | Zellulose |
Länge (metrisch) | 30,5 m |
Farbe | Durchsichtig |
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | MWCO | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | MWCO | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12727476
|
Biodesign™
D011 |
14 kD | 1,32 ml/cm |
99.65 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 06-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12737476
|
Biodesign™
D012 |
14 kD | 1,91 ml/cm |
57.95 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12747476
|
Biodesign™
D014 |
14 kD | 3,57 ml/cm |
57.95 CHF
50 Stück |
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12757476
|
Biodesign™
D016 |
14 kD | 6,45 ml/cm |
57.95 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12727486
|
Biodesign™
D110 |
8 kDa | 0,32 ml/cm |
97.85 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 22-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12737486
|
Biodesign™
D112 |
8 kDa | 1,91 ml/cm |
56.75 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12747486
|
Biodesign™
D114 |
8 kDa | 3,57 ml/cm |
56.75 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12757486
|
Biodesign™
D116 |
8 kDa | 6,45 ml/cm |
56.75 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12767486
|
Biodesign™
D118 |
8 kDa | 19,13 ml/cm |
102.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 06-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12707496
|
Biodesign™
D312 |
3,5 kDa | 1,91 ml/cm |
129.00 CHF
50 Stück |
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12727496
|
Biodesign™
D316 |
3,5 kDa | 6,45 ml/cm |
129.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12717496
|
Biodesign™
D314 |
3,5 kDa | 3,57 ml/cm |
129.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Nahtlose, dünne, transparente Dialyseschläuche aus hochreiner Cellulose
- Einfach in destilliertem Wasser anfeuchten und verwenden
- Erhältlich in 305-mm-Streifen
- Speziell für biowissenschaftliche Forschungsaufgaben
- Lieferung in einem luft- und feuchtigkeitsdichten Behälter für maximale Haltbarkeit
- Erhältlich in MWCO-Werten von 14, 000 Da, 8, 000 Da und 3, 500 Da
Spezifikation
Dialyseschlauchstreifen | |
30,5 m | |
Je 1 |
Zellulose | |
Durchsichtig | |
Für die biowissenschaftliche Forschung |