Learn More
Invitrogen™ CellTrace™ Yellow Cell Proliferation Kit, for flow cytometry
Das CellTrace™ Yellow Cell Proliferation Kit dient zur In-vitro- und In-vivo-Markierung von Zellen, damit mehrere Generationen mithilfe von Farbstoffverdünnung in der Durchflusszytometrie rückverfolgt werden können.
147.00 CHF - 528.00 CHF
Spezifikation
Nachweisverfahren Fluoreszent
Zur Verwendung mit (Anwendung) Proliferationsassay
Zur Verwendung mit (Geräte) Durchflusszytometer
Farbstofftyp CellTrace™ Gelb
Format Röhrchen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15421114
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
C34567
180 Assays
528.00 CHF
1 Set
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15584394
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
C34573
20 Assays
147.00 CHF
20 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Fluoreszent
Durchflusszytometer
Röhrchen
Proliferationsassay
CellTrace™ Gelb
Raumtemperatur
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ CellTrace™ Yellow Cell Proliferation Kit, for flow cytometry