Learn More
Invitrogen™ CellTrace™ Zellproliferationskit mit Violettfärbung für die Durchflusszytometrie
CellTrace™ Violet Cell Proliferation Kit für die Durchflusszytometrie
Marke:  Invitrogen™ C34571
101.84 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15579992
  • 157.00 CHF / 1 Set
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Enthält 1 Fläschchen CellTrace™ Reagenz in Violett und 1 Fläschchen DMSO (100 µl).
Im Tiefkühlgerät (-5 bis -30 °C) aufbewahren und vor Licht schützen.
Proliferationsassay
Zellproliferationskit
405⁄450
Fest
20 Assays
Raumtemperatur
Fluoreszent
Durchflusszytometer
Enthält 1 Fläschchen CellTrace™ violettes Reagenz und 1 Fläschchen DMSO (100 μl)
Fest
CellTrace™
CFSE und zugehörige Verbindungen
DMSO (Dimethylsulfoxid)
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2845294 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/03/2024 Catalog NumberC34571
Chargennummer2700986 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/07/2023 Catalog NumberC34571
Chargennummer2600188 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/04/2023 Catalog NumberC34571
Chargennummer2486587 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2022 Catalog NumberC34571
Chargennummer2392756 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/09/2021 Catalog NumberC34571
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ CellTrace™ Zellproliferationskit mit Violettfärbung für die Durchflusszytometrie > 1 Kit
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.