Learn More
Invitrogen™ CellTrace™ Dunkelrotes Zellproliferations-Kit, für die Durchflusszytometrie
CellTrace™ Far Red Cell Proliferation Kit, für die Durchflusszytometrie
Marke:  Invitrogen™ C34572
101.84 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15531783
  • 152.00 CHF / 1 Set
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Enthält 1 Fläschchen CellTrace™ tiefroter Farbstoff und 1 Fläschchen DMSO (100 μl).
  • Im Tiefkühlgerät bei –5 bis –30 °C lagern.
  • Durchflusszytometer
    Enthält 1 Fläschchen CellTrace™ tiefroter Farbstoff und 1 Fläschchen DMSO (100 μl)
    Fest
    CellTrace™
    CFSE und zugehörige Verbindungen
    DMSO (Dimethylsulfoxid)
    Fluoreszent
    Zellproliferationskit
    633
    Röhrchen
    20 Assays
    Raumtemperatur
    Sicherheitsdatenblatt (SDS)
    Dokumentation Zertifikate
    Zertifikate
    Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
    5 Ergebnisse gefunden
    Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
    Chargennummer2929975 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/07/2024 Catalog NumberC34572
    Chargennummer2785512 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/12/2023 Catalog NumberC34572
    Chargennummer2581676 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/05/2023 Catalog NumberC34572
    Chargennummer2486624 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2022 Catalog NumberC34572
    Chargennummer2420626 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/02/2022 Catalog NumberC34572
    Name des Produkts
    Invitrogen™ CellTrace™ Dunkelrotes Zellproliferations-Kit, für die Durchflusszytometrie > 20 Reaktionen