Learn More
Greiner Bio-One CELLSTAR™ Teströhrchen
Hergestellt aus Polypropylen für hervorragende thermische, mechanische und chemische Widerstandsfähigkeit. Die Greiner Bio-One™ CellStar™ Reagenzgläser werden für die Aufbewahrung chemischer und biologischer Proben empfohlen.
Marke: Greiner Bio-One 210261
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase und menschlicher DNA
- Nicht pyrogen, nicht zytotoxisch
- Blauer Schraubverschluss, blaue Graduierung und weißer Beschriftungsbereich
- Steril
Spezifikation
Blau | |
50 ml | |
Zentrifuge | |
25/Packung | |
Konisch | |
Ja |
Naturfarben | |
Polypropylen | |
25 | |
Steril | |
30 mm | |
2800 × g |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Greiner Bio-One CELLSTAR™ Teströhrchen > Fassungsvermögen:50 ml; 25/Packung
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur