Learn More
Greiner Bio-One CELLSTAR™ TC-Zellkulturkolben mit niederem Profil
Verbesserte Zellhaftung durch physikalische Oberflächenbearbeitung. Greiner Bio-One CELLSTAR™ TC-behandelte Lo-Profile Zellkulturkolben sind frei von nachweisbarer DNase, RNase und Human-DNA.
Marke:  Greiner Bio-One 660160
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10460613
  • 222.03 CHF / 50 Stück
Verfügbar ab: 16-06-2025
Beschreibung
  • Die Ausführung der Kolben ermöglicht einen effizienten Zugang zum Zellrasen mit Zellschabern und einen optimalen Zugang mit Pipetten
  • Seitliche Graduierung
  • Abgekanteter Hals
  • Standard-Schraubverschluss und 0.2 μm belüftete Filterkappe optional erhältlich
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Rot
550 ml
Schräg
5
Ja
Standard-Schraubdeckel
20 bis 45 ml
HDPE
Polystyrol
50
Physikalische Oberflächenbehandlung
Steril
175 cm2
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Greiner Bio-One CELLSTAR™ TC-Zellkulturkolben mit niederem Profil > Standard-Schraubdeckel