Learn More
Greiner Bio-One CELLSTAR Cell-Repellent Surface Cell Culture Dishes
Ideal for suspension, spheroid cultures and stem cell aggregate formation. Greiner Bio-One CELLSTAR Cell-Repellent Surface Cell Culture Dishes effectively inhibit cell adhesion.
Marke: Greiner Bio-One 628979
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aus Polystyrol
- Wird für Anwendungen wie Gel-basierte 3D-Kulturen und magnetische 3D-Zellkultivierung (Nano-3D-Technologie) verwendet
- Zellabweisende Oberflächen degradieren oder lecken unter normalen Zellkulturbedingungen nicht, wodurch ein ideales Substrat für native Zellkulturexperimente entsteht.
Spezifikation
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
28 mL | |
21 sq. cm | |
Rund | |
Zellabweisend | |
6 bis 7 ml | |
20 | |
60 mm |
Inklusive Verschluss | |
Flach | |
Clear | |
Polystyrol | |
Steril | |
Zellkultur-Schale | |
Deckel | |
15 mm |