Learn More
Thermo Scientific™ CellSensor™ SIE-bla THP-1 Cell Line
Bei der CellSensor™ SIE-bla THP-1-Zelllinie ist ein Beta-Lactamase-Reportergen unter Kontrolle des Sis-induzierten Elements (SIE) stabil in THP1-Zellen integriert.
Marke:  Thermo Scientific™ K1652B
Artikelnummer. 10723304
  • 16930.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Bei der CellSensor™ SIE-bla THP-1-Zelllinie ist ein Beta-Lactamase-Reportergen unter Kontrolle des Sis-induzierten Elements (SIE) stabil in THP1-Zellen integriert. Zur Herstellung dieser Zelllinie wurde das SIE-bla-Konstrukt mittels Lentiviren in THP-1-Zellen transduziert. Auf Interferon Gamma (IFNγ) reagierende Zellen wurden mittels Durchflusszytometrie isoliert. Diese Zelllinie wird für DMSO-Toleranz, Zellzahl, Stimulationszeit, Substratladezeit sowie für Z´- und EC50-Konzentrationen von IFNγ validiert. Die CellSensor™ SIE-bla THP-1 Zelllinie reagiert auf IFNγ und kann zur Analyse des JAK/STAT-Pfads mithilfe der GeneBLAzer™ Ladesubstrate verwendet werden. Kunden aus dem akademischen und gemeinnützigen Bereich fragen bitte nach Sonderpreisen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Teilende Zellen
Zytokine, Signalweg
Zelllinie
CellSensor™ Zelllinien werden auf Trockeneis geliefert. Sofort nach Erhalt in Flüssigstickstoff lagern oder zur sofortigen Verwendung auftauen.
CellSensor™
1 vial