Learn More
Thermo Scientific™ CellSensor™ NFkB-bla ME-180-Zelllinie
The CellSensor™ NFκB-bla ME-180 cell line contains a beta-lactamase reporter gene under control of the Nuclear Factor Kappa B (NFκB) response element stably integrated into ME-180 cells.
Marke:  Thermo Scientific™ K1667
Artikelnummer. 10460014
  • 16810.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
The CellSensor™ NFκB-bla ME-180 cell line contains a beta-lactamase reporter gene under control of the Nuclear Factor Kappa B (NFκB) response element stably integrated into ME-180 cells. The cell line was created through fluorescence activated cell sorting (FACS) of cells responsive to stimulation of the NFκB pathway with tumor necrosis factor alpha (TNFα). The cell line was validated for DMSO tolerance, incubation time with stimulant, and substrate loading conditions. The CellSensor™ NFκB-bla ME-180 cell line responds to agonist treatment as expected from literature and can be adapted for high-throughput screening for agonists or antagonists of the NFκB pathway with compound libraries. Candidate drugs can also be tested for dose response against this cell line. Academic and non-profit customers, please inquire for special pricing.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Zellbasiertes Beta-Lactamase-Reportergen
CellSensor™ Zelllinien werden auf Trockeneis geliefert. Sofort nach Erhalt in Flüssigstickstoff lagern oder zur sofortigen Verwendung auftauen.
Fluoreszent
beta-Lactamase-Reportergen unter Kontrolle des Nuklearfaktors Kappa B (NFkB)-Reaktionselements, das stabil in ME-180-Zellen integriert ist
1 Fläschchen
TNF-alpha, NIK, TLR, I-kappa-B, IRAK, IKK, NF-kappa-B-Weg
ME-180
Signalweg
Teilende Zellen
CellSensor™ NFkB-bla ME--Zelllinie, 1 Fläschchen, ∽ 9,600,000 Zellen pro Fläschchen bei 9,600,000 Zellen/ml Zellmenge, NFkB-bla ME--Zelllinie, Fluoreszenznachweisverfahren, CellSensor™ Druggable Target, adhärente Wachstumseigenschaften, Lagerung in Flüssigstickstoff
Pharmazie und Biopharmazie, Arzneimittelforschung und -entwicklung, Ziel- und Verlaufserkennung und -validierung, Pfadbiologie, zelluläre Pfadanalyse-Assays, CellSensor™ Zelluläre Pfad-Assays
CellSensor™
NFkB-bla ME-180
NFkB-bla ME-180 Zelllinie
CellSensor™
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer453960 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/04/2017 Catalog NumberK1667
Name des Produkts
Thermo Scientific™ CellSensor™ NFkB-bla ME-180-Zelllinie > 1 Vial