Learn More
Thermo Scientific™ CellSensor™ CRE-bla Jurkat-Zelllinie
The CRE-bla Jurkat cell line contains a beta-lactamase reporter gene under control of a cAMP response element (CRE) stably integrated into Jurkat cells.
Marke:  Thermo Scientific™ K1635
Artikelnummer. 10703684
  • 15530.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
The CRE-bla Jurkat cell line contains a beta-lactamase reporter gene under control of a cAMP response element (CRE) stably integrated into Jurkat cells. This cell line can be used as a parental cell line to build specific G-protein coupled receptor (GPCR) assays after transfection of additional genes of interest or to detect changes in intracellular cAMP levels. CRE-bla Jurkat cells have been shown to be responsive to forskolin stimulation. Academic and non-profit customers, please inquire for special pricing.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Zellbasiertes Beta-Lactamase-Reportergen
CellSensor™ Zelllinien werden auf Trockeneis geliefert. Sofort nach Erhalt in Flüssigstickstoff lagern oder zur sofortigen Verwendung auftauen.
Fluoreszent
beta-Lactamase-Reportergen unter Kontrolle eines cAMP-Reaktionselementes (CRE), das stabil in Jurkat-Zellen integriert ist.
1 Fläschchen
PKA, cAMP, cAMP/PKA-Signalweg
CellSensor™
Teilende Zellen
CellSensor™ CRE-bla-Jurkat-Zelllinie, 1 Fläschchen, ∽ 50,000,000 Zellen pro Fläschchen bei 50,000,000 Zellen/ml, CRE-bla-Jurkat-Zelllinie, Fluoreszenzdetektionsmethode, CellSensor™ Druggable Target, Suspensionswachstumseigenschaften, Lagerung in Flüssigstickstoff
Pharmazie und Biopharmazie, Arzneimittelforschung und -entwicklung, Ziel- und Verlaufserkennung und -validierung, Pfadbiologie, zelluläre Pfadanalyse-Assays, CellSensor™ Zelluläre Pfad-Assays
CellSensor™
CRE-bla Jurkat
CellSensor™ CRE-bla-Jurkat-Zelllinie
Signalweg
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ CellSensor™ CRE-bla Jurkat-Zelllinie > 1 Vial