Learn More
Thermo Scientific™ CellSensor™ c-Fos-bla HEK293T Cell Line
Die c-Fos-bla HEK 293T-Zelllinie enthält ein Beta-Lactamase-Reportergen, das unter Kontrolle des c-Fos-Promotors steht, welcher stabil in HEK 293T-Zellen integriert ist.
Marke: Thermo Scientific™ K1659B
Beschreibung
Diese Zelllinie kann zum Nachweis von Agonisten/Antagonisten des c-Fos-Signalwegs verwendet werden. Die c-Fos-bla HEK-293T Zellen reagieren nachweislich auf Stimulation mit Phorbol-12-myristat-13-acetat (PMA). Kunden aus dem akademischen und gemeinnützigen Bereich fragen bitte nach Sonderpreisen.
Spezifikation
Teilende Zellen | |
1 vial | |
Signalweg |
CellSensor™ Zelllinien werden auf Trockeneis geliefert. Sofort nach Erhalt in Flüssigstickstoff lagern oder zur sofortigen Verwendung auftauen. | |
CellSensor™ |