Learn More
BINDER™ CELLROLL-System
Das BINDER™ CELLROLL-System ist eine Option für die Verwendung mit den CO2-Inkubatoren CB und CBF
7605.00 CHF - 8910.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | BINDER Kammern Serie CB und CBF |
---|---|
Material | Stainless Steel |
Typ | CELLROLL System 170 CB/F |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zellkultivierung |
Produktcode | Marke | Modell | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17313683
|
BINDER™
8612-0023 |
CBF 170 | 4 Rollerflaschen/Packung |
7605.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17323683
|
BINDER™
8612-0024 |
CBF 260 | 6 Rollerflaschen/Packung |
8910.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- CELLROLL-Set
- Modulares, erweiterbares Rollerflaschensystem
- Für die Zellkultivierung
Spezifikation
BINDER Kammern Serie CB und CBF | |
Stainless Steel | |
CELLROLL System 170 CB/F | |
Zellkultivierung |