Learn More
Greiner Bio-One CELLMASTER™ Kurze Rollerflaschen aus Polystyrol
Click to view available options
Menge:
24
Beschreibung
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA Nicht-pyrogen und nicht-zytotoxisch
- Durch das nahtlose Blasverfahren gibt es keine undichten Nähte
- Zertifizierung des Endprodukts gemäß USP Klasse VI
- Optische Klarheit
- Zelladhäsion durch
Spezifikation
Spezifikation
Flaschenoberfläche | Glatt |
Kapazität (metrisch) | 2550 ml |
Farbe | Durchsichtig |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 4,8 in. |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zellkultur |
Material | Polystyrol |
Anzahl pro Karton | 24 |
Menge | 24 |
Sterilität | Steril |
Zellwachstumsbereich | 850 cm2 |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Greiner Bio-One CELLMASTER™ Kurze Rollerflaschen aus Polystyrol >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur