Learn More
Greiner Bio-One CELLMASTER™ Kurze Rollerflaschen aus Polystyrol mit gerippter Oberfläche Artikelnummer.: 10070342
Greiner Bio-One CELLMASTER™ Kurze Rollerflaschen aus Polystyrol mit gerippter Oberfläche
Artikelnummer. 10070342
24, 24
Click to view available options
Anzahl pro Packung:
24
Anzahl pro Karton:
24
Artikelnummer. 10070342
Marke: Greiner Bio-One 681065
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für Zellkulturanwendungen. Greiner Bio-One cellmaster™ Kurze Rollflaschen aus Polystyrol mit gerippter Oberfläche sind stabil und transparent und verfügen über einen Sicherheitsverschluss.
  • Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
  • Nicht-pyrogen und nicht-zytotoxisch
  • Durch das nahtlose Blasverfahren gibt es keine undichten Nähte
  • Zertifizierung des Endprodukts gemäß USP Klasse VI
  • Garantiert dicht durch Sicherheitsschraubverschluss, co
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Flaschenoberfläche Gerippt
Kapazität (metrisch) 2550 mL
Farbe Clear
Durchmesser (angloamerikanisch) 4,8 in.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zellkultur
Material Polystyrol
Anzahl pro Karton 24
Anzahl pro Packung 24
Sterilität Steril
Zellwachstumsbereich 1700 cm2
Zertifiziert Tests des Endprodukts gemäß USP Klasse VI
Format Kurzform
Oberflächenbehandlung TC-behandelt
Höhe (metrisch) 271 mm
Produkttyp Rollerflasche
Höhe (angloamerikanisch) 10,6 in.
Durchmesser (metrisch) 122 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Name des Produkts
Greiner Bio-One CELLMASTER™ Kurze Rollerflaschen aus Polystyrol mit gerippter Oberfläche >