Learn More
Greiner Bio-One CELLMASTER Lange Rollerflaschen aus Polystyrol 5XL
Für Zellkulturanwendungen. Greiner Bio-One CELLMASTER 5XL Lange Rollflaschen aus Polystyrol ermöglichen die Zelladhäsion durch physikalische Oberflächenbehandlung.
Marke: Greiner Bio-One 682075
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA Nicht-pyrogen und nicht-zytotoxisch
- Durch das nahtlose Blasverfahren gibt es keine undichten Nähte
- Zertifizierung des Endprodukts gemäß USP Klasse VI
- Garantiert dicht durch Sicherheitsschraubverschluss, co
Spezifikation
Gerippt | |
Clear | |
Cell cuture | |
12 | |
Steril | |
Lange Form | |
500 mm | |
122 mm |
5030 mL | |
4,8 in. | |
Polystyrene | |
12 | |
4250cm2 | |
TC-behandelt | |
Rollerflasche | |
Schraubkappe |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Greiner Bio-One CELLMASTER Lange Rollerflaschen aus Polystyrol 5XL > 12/Cs.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur