Learn More
CellMask™ Deep Red Actin Tracking Stain
Mit Invitrogen CellMask Deep Red Aktin-Tracking-Farbstoff wird polymerisiertes/filamentöses Aktin (F-Aktin) in lebenden oder fixierten Zellen fluoreszent markiert. Es ist so konzipiert, dass es leicht in lebende Zellen eindringen kann, wodurch eine gleichmäßigere und hellere Markierung gewährleistet wird.
Marke: Invitrogen A57248
585.20 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
659.65 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Färben und verfolgen Sie intrazelluläres F-Aktin mit CellMask Deep Red Aktin-Tracking Färbemittel in lebenden oder fixierten Zellen in Immunfluoreszenz (IF), Immunzytochemie (ICC) und Immunhistochemie (IHC) sowie in der 3D-Zellkultur. Das CellMask Deep Red Aktin-Tracking Färbemittel markiert polymerisiertes/filamentöses Aktin (F-Aktin) fluoreszierend in lebenden oder fixierten Zellen, da es für eine problemlose Durchdringung lebender Zellen ausgelegt ist, was zu einer hellen und einheitlichen Markierung führt. CellMask Deep Red Aktin-Tracking Färbemittel kann verwendet werden, um F-Aktin in lebenden Zellen für 24 Stunden oder länger nachzuverfolgen. Mit CellMask Deep Red Aktin-Tracking Färbemittel gefärbte lebende Zellen können fixiert werden. Das Färbemittel kann auch mit bereits fixierten Zellen verwendet werden. Cell Mask Deep Red Aktin-Tracking Färbemittel kann mit Antikörpern in IF-, ICC- und IHC-Protokollen multiplexiert werden und kann außerdem in der 3D-Zellkultur für die 3D-Bildgebung zum Einsatz kommen.Zu den Merkmalen des Deep Red Aktin-Tracking Färbemittels gehören:
• Färbung von F-Aktin in lebenden oder fixierten Zellen für die Fluoreszenzbildgebung
• Kann mit Antikörpern in IF/ICC/IHC-Experimenten multiplexiert werden
• Fluoreszenzmaxima (Anregung/Emission): 652/669 nm; kann mit CY5/Deep Red-Filter nachgewiesen werden
CellMask Aktin-Tracking Färbemittel sind in drei Farben erhältlich: grün (Kat.- Nr. A57243, A57246) wird mit einem FITC/GFP-Filter (Ex 503 nm/Em 512 nm) nachgewiesen, orange (Kat.- Nr. A57244, A57247) wird mit einem TRITC/RFP-Filter (Ex 545 nm/Em 570 nm) nachgewiesen, und dunkelrot (Kat.- Nr. A57245, A57248) wird mit einem CY5/Deep Red-Filter (Ex 652 nm/Em 669 nm) nachgewiesen.
CellMask Aktin-Tracking Färbemittel erkennen F-Aktin in lebenden oder fixierten Zellen oder in Gewebe mit einer Targeting-Struktur, die Jasplakinolid sehr ähnlich ist. Sie kennzeichnen kein globulares Aktin (G-Aktin) oder monomeres Aktin (M-Aktin). CellMask Aktin-Tracking Färbemittel durchdringen problemlos Membranen lebender Zellen und bleiben nach der Beladung in lebenden Zellen erhalten. Wie in den folgenden Abbildungen gezeigt, hat die Inkubation mit CellMask Aktin-Tracking Färbemittel nach 24 Stunden Inkubation keinen nachweisbaren Einfluss auf die Lebensfähigkeit verschiedener Zelllinien. Darüber hinaus können CellMask Aktin-Tracking Färbemittel zum Nachweis von F-Aktin in Paraformaldehyd-fixierten Zellen oder Geweben (nur frisch fixiert oder kryogefroren) verwendet und mit Antikörperdetektion multiplexiert werden.
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Spezifikation
Tiefrot | |
652 nm | |
Fluoreszenzmikroskop, High Content-Analysegerät | |
Fluoreszenzmikroskopie | |
669 nm | |
Raumtemperatur | |
Fluoreszierender Farbstoff | |
Aktin, Cytoskelett, Cytoskeleton |
Enthält 5 Fläschchen mit ausreichend Reagenz zur Färbung von 600 Objektträgern, wenn pro Objektträger 500 µl 1X-Färbelösung verwendet werden. • Fügen Sie 60 µl/Fläschchen wasserfreies DMSO hinzu, um eine 1.000-fache (1 mmol)-Stammlösung zu erhalten • Lösen Sie die Stammlösung 1:1000 in der Lösung für die Zellbildgebung auf, um 1X (1 µmol)-Färbelösung zu erhalten Bei Raumtemperatur lagern. Kann bei bis zu –20°°C ohne Einfrier-/Auftauzyklen aufbewahrt werden. Bei vorschriftsmäßiger Lagerung sind diese Reagenzien für mindestens 6 Monate nach Erhalt wirksam. |
|
Rot (633–647 nm) | |
5 x 60 Assays | |
CellMask™ Deep Red Aktin-Tracking Färbemittel | |
CellMask™ | |
F-Aktin | |
Aktin |