Learn More
Corning™ cellgro™ McCoy's5A
BIOPHARMA
Marke:  Corning™ 10-050-CV
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15383601
  • 174.65 CHF / 6 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Zur Beurteilung von Wachstumsförderung und Zytotoxizitätseigenschaften werden Corning Classical Media Produkte einer Vielzahl von Tests unterzogen, die Funktionalität und Toxizität mithilfe von Wachstumsförderungsanalysen bestimmen. Die Produkgüte wird anhand von Ausbeuten („harvest-to-plant ratio“) bzw. Zunahme gemäß vorgegebener Spezifikationen gemessen. Classical Media in Flüssig- und Pulverform werden ebenfalls auf pH-Wert und Osmolalität getestet. Classical Media Pulver werden auch auf Restfeuchte geprüft. pH-Wert- und Osmolalitätstests erfolgen gemäß spezifischer Verfahren, bei denen alle Geräte mit Standards kalibriert werden, die auf das National Institute of Standards and Technology rückführbar sind (NIST Traceable-Zertifikat). Biologische Tests von Corning Liquid Classic Media-Produkten gewährleisten niedrige Endotoxin- und Mykoplasmenwerte sowie Kontaminationsfreiheit. Endotoxine: Classic Medien werden mit dem Chromogenen Limulus-Amöbozyten-Lysat-Test (LAL) auf bakterielles Endotoxin getestet. Für die Freigabe muss jede Charge aus Classical Flüssigstandardmedien einen Endotoxingehalt von unter 0.25 EU/ml aufweisen. Classical Media Pulver müssen einen Endotoxingehalt von unter 0.25 EU/ml aufweisen, wenn sie mit Wasser mit niedrigem Endotoxingehalt auf das Formelgewicht rekonstituiert werden. Alle Corning Liquid Classic Media Produkte werden auf Sterilität geprüft, und Liquid Classic Media Produkte werden mithilfe eines Verfahrens in großem Maßstab extern auf Mykoplasma getestet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 X
Zur Beurteilung der Wachstumsförderung und von zytotoxischen Eigenschaften
< 0,25 EU/ml
2 bis 8 °C
McCoy‘s 5A
6/Packung
Anorganische Salze: 100,0 mg/l CaCl2 (wasserfrei), 400,00 mg/l KCl, 97,70 mg/l MgSO4 (wasserfrei), 6.460,00 mg/l NaCl, 580,00 mg/l NaH2PO4.H2O, 2.200,00 mg/l NaHCO3; Aminosäuren: 13,36 mg/l L-Alanin, 42,14 mg/l L-Arginin. HCl, 45,03 mg/l L-Asparagin.H2O, 19,97 mg/l L-Aspartiksäure,
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer03625005 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum13/05/2025 Catalog Number10-050-CV
Chargennummer29624010 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum22/04/2025 Catalog Number10-050-CV
Chargennummer11424007 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum05/09/2024 Catalog Number10-050-CV
Chargennummer32621006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/05/2022 Catalog Number10-050-CV
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ cellgro™ McCoy's5A > Kapazität: 500 ml