Learn More
Corning™ cellgro™ Zellkultur-Medium
BIOPHARMA
71.59 CHF - 198.93 CHF
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
15363591
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Corning™
10-010-CM
1 l Zellkulturmedien
198.93 CHF
6 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15313531
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Corning™
10-010-CV
500 ml Zellkulturmedien
71.59 CHF
6 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Zur Beurteilung von Wachstumsförderung und Zytotoxizitätseigenschaften werden Corning Classical Media Produkte einer Vielzahl von Tests unterzogen, die Funktionalität und Toxizität mithilfe von Wachstumsförderungsanalysen bestimmen. Die Produkgüte wird anhand von Ausbeuten („harvest-to-plant ratio“) bzw. Zunahme gemäß vorgegebener Spezifikationen gemessen. Classical Media in Flüssig- und Pulverform werden ebenfalls auf pH-Wert und Osmolalität getestet. Classical Media Pulver werden auch auf Restfeuchte geprüft. pH-Wert- und Osmolalitätstests erfolgen gemäß spezifischer Verfahren, bei denen alle Geräte mit Standards kalibriert werden, die auf das National Institute of Standards and Technology rückführbar sind (NIST Traceable-Zertifikat). Biologische Tests von Corning Liquid Classic Media-Produkten gewährleisten niedrige Endotoxin- und Mykoplasmenwerte sowie Kontaminationsfreiheit. Endotoxine: Classic Medien werden mit dem Chromogenen Limulus-Amöbozyten-Lysat-Test (LAL) auf bakterielles Endotoxin getestet. Für die Freigabe muss jede Charge aus Classical Flüssigstandardmedien einen Endotoxingehalt von unter 0.25 EU/ml aufweisen. Classical Media Pulver müssen einen Endotoxingehalt von unter 0.25 EU/ml aufweisen, wenn sie mit Wasser mit niedrigem Endotoxingehalt auf das Formelgewicht rekonstituiert werden. Alle Corning Liquid Classic Media Produkte werden auf Sterilität geprüft, und Liquid Classic Media Produkte werden mithilfe eines Verfahrens in großem Maßstab extern auf Mykoplasma getestet.
transfectagro™ Reduced Serum Medium soll das Wachstum einer Vielzahl von Zellarten unter reduzierten Serumbedingungen maximieren. Das ermöglicht in der Regel eine Reduktion des Serumverbrauchs um mindestens 50 % bei minimaler Anpassung. transfectagro ist eine chemisch definierte reduzierte Serumformulierung, die auch den transienten Transfektionswirkungsgrad in einer Vielzahl von Zellarten verbessert.
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ cellgro™ Zellkultur-Medium