Learn More
Wasser für die Molekularbiologie, getestet auf USP Sterilwasser Artikelnummer.: 15393581
Zum Warenkorb hinzufügen
Wasser für die Molekularbiologie, getestet auf USP Sterilwasser
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15393581
6 x 500 ml
Click to view available options
Menge:
6 x 100 ml
6 x 500 ml
6 x 1 l
Artikelnummer. 15393581
Marke: Corning Media Tech 46000CV
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kommt in RNase-freien, DNase-freien und Protease-freien Anwendungen zum Einsatz. Corning™ Wasser in Molekularbiologie-Qualität, getestet auf USP Sterilwasser, wird Vorbereitung von Puffern, zur DNA/RNA-Reinigung, DNA-Sequenzierung und für DNA-Bibliotheken, rekombinante DNA, für die Klonierung und Genkartierung verwendet.
  • Ideal für das Ansetzen von Reagenzien sowie Spülen von Glaswaren und Kunststoffartikeln
  • Getestet gemäß USP-Monograph für steriles gereinigtes Wasser
  • Bei der Herstellung von Wasser in molekularer Qualität kommen keine toxischen Substanzen, (auch kein DEPC) zum Einsatz.
Certifications
cGMP-konform (21 CFR 820) in einer ISO 13485-zertifizierten Einrichtung hergestellt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7732-18-5
Summenformel H2O
Molekulargewicht (g/mol) 18.02
InChI-Schlüssel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Wasser
SMILES O
Spezifikation
Menge 6 x 500 ml
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer24724013 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum07/04/2025 Catalog Number46-000-CV
Chargennummer20524016 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum29/01/2025 Catalog Number46-000-CV
Chargennummer14924010 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum27/11/2024 Catalog Number46-000-CV
Chargennummer10024014 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum25/09/2024 Catalog Number46-000-CV
Chargennummer34723006 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum04/09/2024 Catalog Number46-000-CV
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wasser für die Molekularbiologie, getestet auf USP Sterilwasser >