Learn More
Invitrogen™ Celleste™ 3D-Visualisierungsmodul, Netzwerklizenz (umfasst einen Platz)
Das Celleste 5.0-Bildanalyse-Paket wandelt Bilder in einem optimierten Arbeitsablauf ganz einfach in quantitative Daten um. Das Celleste Image Analysis 3D Visualization Module for Network License unterstützt Sie bei der Verbesserung der 3D-Objektvisualisierung mit einer Reihe leistungsstarker Werkzeuge nach der 3D-Dekonvolution.
Marke:  Invitrogen™ AMEP4917
Artikelnummer. 16698977
  • 4415.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das Celleste 5.0-Bildanalyse-Paket wandelt Bilder in einem optimierten Arbeitsablauf ganz einfach in quantitative Daten um. Das Celleste Image Analysis 3D Visualization Module for Network License hilft, die 3D-Objektvisualisierung mit einer Reihe leistungsstarker Werkzeuge nach der 3D-Dekonvolution zu verbessern. Zusammen mit den leistungsstarken Bildaufnahmefunktionen unserer EVOS-Mikroskope ermöglicht die Celleste Software die nahtlose Erfassung, Verarbeitung, Messung, Analyse und gemeinsame Nutzung von Bildern und Daten. Für die Verwendung mit diesem Modul ist eine Netzwerkserver-Lizenz erforderlich.
Die Celleste 5.0 Bildanalyse-Software Netzwerklizennz [1] ist ein Bildanalyse-Paket mit allen Funktionen für eine Vielzahl biologischer Anwendungen, z. B. Bildanpassung und -verarbeitung mit manuellen und automatischen Messungen über mehrere Kanäle sowie Segmentierungs- und Klassifizierungswerkzeuge, mit denen Sie Bilder in einem optimierten und anpassbaren Arbeitsablauf in quantitative Daten umwandeln können. Die Celliste 5.0 Bildanalyse-Netzwerkserverlizenz wurde für Umgebungen entwickelt, in denen die Verwendung mehrerer Kopien gewünscht wird. Die Netzwerkserverlizenz gilt für ein Gerät, zusätzliche Lizenzen (Soft License Seats) [2] können jederzeit hinzugefügt werden. Optionale Module für die 2D- und 3D-Dekonvolution, Visualisierung, Analyse und GPU-betriebene Computerverarbeitung ermöglichen Ihnen die Anpassung der Funktionen an Ihre Erfordernisse. Das Celleste 3D Visualization Module for Network License hilft bei der Verbesserung der 3D-Objektvisualisierung mit einer Reihe leistungsstarker Werkzeuge nach der 3D-Dekonvolution. Zusammen mit den leistungsstarken Bildaufnahmefunktionen der EVOS-Mikroskope [3] ermöglicht die Celleste 5-Software die nahtlose Erfassung, Verarbeitung, Messung, Analyse und das Teilen von Bildern und Daten. Beachten Sie, dass für die Verwendung mit einem der Module eine Celliste 5.0 Image Analysis Network Server-Lizenz erforderlich ist. Celliste 5.0 Software mit dem Celliste 3D Visualization Module for Network License bietet Ihnen folgende wichtige Vorteile:• Optimierte Workflow-Tools zur einfachen Visualisierung und Bearbeitung von Bildern• Leistungsstarke Bildanalysefunktionen für Segmentierung, Klassifizierung und Quantifizierung einzelner Bilder oder mehrerer Bilder• Anpassung von Hintergrund und Transparenz• Auswahl verschiedener Projektionstypen, die am besten zu Ihren Bildern passen• Erstellung und Verbesserung von 3D-Filmen anhand von wichtigen Bildanmerkungen, Objektzählungen und Intensitätseinstellungen. Weitere Informationen zu den Dekonvolutionsmodulen. Dekonvolution ist ein Algorithmus-basierter Prozess, der zur Wiederherstellung eines systematischen Verlusts des Bildkontrasts (Unschärfe) verwendet wird, der sich aus der Funktion zur Verteilung von Bildpunkten (PSF) ergibt. Mit den leistungsstarken 2D- und 3D-Wiederherstellungsalgorithmen, die in den Celleste 5-Modulen verfügbar sind, können Sie Ihre Bilder dekonvolvieren um Kontrast und Qualität zu verbessern oder sie im Z-Bereich, über die Zeit und über Kanäle, zu visualisieren. Analysieren Sie dann das resultierende Bild mit einem erweiterten Toolset.[1] Celleste 5.0 Image Analysis Network Server-Lizenz [AMEP4868][2] Celliste Image Analysis Network Seat [AMEP4869]Entdecken Sie die gesamte EVOS-Produktlinie von Bildgebungssystemen, Zubehör und Angeboten [3] [www.thermofisher.com/EVOS] Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Celleste™
EVOS M5000, EVOS M7000 und andere Bildgebungssysteme
1 each
Dokumentation
Manuals
Name des Produkts
Invitrogen™ Celleste™ 3D-Visualisierungsmodul, Netzwerklizenz (umfasst einen Platz) >