Learn More
Invitrogen™ CellBlox™ Blocking Buffer
Formuliert, um die unspezifische Bindung von Invitrogen™ NovaFluor™ Labeln an Zellen zu blockieren, was zu einer höheren Hintergrundmarkierung führen kann.Wird auch für cyaninbasierte Farbstoffe oder cyaninbasierte Tandemfarbstoffe empfohlen, um unspezifische Wechselwirkungen mit Monozyten und Makrophagen zu blockieren und die Hintergrundmarkierung zu minimieren.
Marke:  Invitrogen™ B001T02F01
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17266356
  • 37.91 CHF / 25 Stück
Verfügbar ab: 06-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Formuliert, um die unspezifische Bindung von Invitrogen™ NovaFluor™ Labeln an Zellen zu blockieren, die zu einer höheren Hintergrundmarkierung führen können
  • CellBlox™ Blockierpuffer ist eine nicht-antikörperbasierte, nicht-protein–basierte Blockierlösung und sollte jedes Mal verwendet werden, wenn ein NovaFluor Farbstoff zur Markierung eines beliebigen Zelltyps verwendet wird, um die Hintergrundmarkierung zu minimieren
  • Empfohlen für die Verwendung mit cyaninbasierten Farbstoffen oder mit cyaninbasierten Tandemfarbstoffen, um unspezifische Wechselwirkungen mit Monozyten und Makrophagen zu verhindern und die Hintergrundmarkierung zu minimieren
  • Die Verwendung von CellBlox Blockierpuffer erfordert eine minimale Änderung der meisten Färbeprotokolle für die Durchflusszytometrie
  • Fügen Sie 5 μl Puffer direkt zu einer Zellsuspension hinzu, die 103 bis 108 Zellen enthält, bevor Sie einen Antikörper hinzufügen, wobei 100 μl als endgültiges Färbungsvolumen verwendet werden
  • Vor der Markierung von Zellen kann einem Antikörper-Cocktail-Gemisch Puffer hinzugefügt werden, indem 5 μl Puffer für jede gefärbte Probe hinzugefügt werden, die mit der Antikörper-Cocktail-Mischung markiert werden soll, wobei 100 μl als endgültiges Färbungsvolumen verwendet werden
  • Verwenden Sie CellBlox Blockierpuffer immer mit NovaFluor Farbstoffen, wenn Sie Zellen markieren, um die Hintergrundmarkierung zu minimieren
  • Kompatibel mit allen Fluorophoren und mit Invitrogen™ LIVE/DEAD™ fixierbarem Färbemittel für Totzellen
  • Kann mit jedem Fluorophor-Antikörper-Konjugat als leistungsstarke Monozyten- und Makrophagen-Blockierlösung verwendet werden
  • CellBlox Blockierpuffer ist mit anderen blockierenden Reagenzien wie Fc Block, Blockproteinen, Brilliant Stain Buffer und Super Bright Complete Färbepuffer kompatibel
  • Puffer ist bei der Markierung von Antikörper-Capture-Beads nicht erforderlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Blocking Buffer
Durchflusszytometrie
25 Tests
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Invitrogen™ CellBlox™ Blocking Buffer > 25 Tests