Learn More
Corning™ CellBIND™ Microcarriers
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Corning Microcarriers simplify the scale-up process. The beads arrive sterile and ready-to-use with bioreactors. In addition, the microcarriers are available with surface treatments to enhance cell attachment and maximize cell yield and viability.
Marke:  Corning™ 3779
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13479798
  • 122.00 CHF / 10 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-07-2025
Beschreibung
Mikroträger werden oberflächenbehandelt, um die Zellanhaftung zu verbessern und so Zellausbeute und -viabilität zu maximieren.
  • USP Klasse VI Polystyrol-Material bietet eine konsistente Plattform
  • Bei der Oberflächenbehandlung zur Verbesserung der Anhaftung wird Sauerstoff in die Oberfläche der Mikroträger infundiert, um die Zellanhaftung zu verbessern
  • Höchster Sterilisierungsvertrauensgrad (SAL) von 10-6
  • Garantiert nicht-pyrogenisch
  • Als geschlossene Systemlösung erhältlich
  • Bead-Größe: 125 bis 212 μm
  • Dichte: 1.026 ± 0.004
  • cm2/Gramm: 360
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Mikroträger 10 g-Flasche
Fermenter
Corning CellBIND Oberfläche
Polystyrol
1er-Karton
Soll Scale-Up-Prozesse vereinfachen
Steril
Corning™ Attachment Microcarriers
125 bis 212 μm
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer06325024 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum04/06/2025 Catalog Number3779
Chargennummer21824040 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum26/03/2025 Catalog Number3779
Chargennummer20624029 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum08/03/2025 Catalog Number3779
Chargennummer17924028 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum17/10/2024 Catalog Number3779
Chargennummer11324025 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum24/06/2024 Catalog Number3779
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ CellBIND™ Microcarriers > Mikroträger für verbesserte Haftung