Learn More
Molecular Probes™ Cell Sorting Set-up Beads (for UV lasers)
Cell Sorting Set-up Beads (für UV-Laser)
Marke:  Molecular Probes™ C16506
376.54 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15471104
  • 562.00 CHF / 2 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Ultraviolett
Fluoreszent
350-375⁄460
Röhrchen
Raumtemperatur
Färbemittel
Enthält 2 Fläschchen Cell Sorting Set-up Beads (1,5 ml pro Fläschchen).
Im Kühlschrank (2 bis 8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen.
6 μm
Durchflusszytometer
3 mL
Kernspezifikationen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Molecular Probes™ Cell Sorting Set-up Beads (for UV lasers) > 3 ml