Learn More
Cytiva Zellproliferations-Kit, BioTrak™ ELISA-Kit und Komponenten
Bietet einen präzisen, schnellen und einfachen kolorimetrischen Assay zur Quantifizierung von sich stark vermehrenden Zellen, die in einer96 -Well-Mikrotiterplatte kultiviert werden
277.00 CHF - 1250.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Immunzytochemie
Mehr Spezifikationen ansehen
Includes: Das Zellproliferations-Set enthält:
Markierungsreagenz, Nuclease, Anti-5 -Bromo-2 '-Desoxyuridin monoklonaler Antikörper, Peroxidase Anti-Maus IgG2a, Peroxidase Anti-Maus IgG2a-Verdünnungslösung, Substrat/Verstärker
Das Zellproliferations-Set Biotrak ELISA enthält:
BrdU-Kennzeichnungsreagenz; Fixiermittel; Blockierungsreagenz; Peroxidase-gekennzeichnete Anti-BrdU; Antikörper-Verdünnungslösung; Waschpuffer; Substratlösung
Die Kennzeichnungsreagenz für die Zellproliferation und Anti-BrdU-Antikörper sind separat erhältlich
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10218714
Unterlagen ansehen
Cytiva
RPN201
10 ml
277.00 CHF
10 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10004694
Unterlagen ansehen
Cytiva
RPN202
130 μl
1250.00 CHF
4 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Empfohlene Zellenzahl: 10e6 -10e7 Zellen/ml (Zellproliferations-Set) 10e2 Zellen/Well-10 e5 Zellen/Well (Biotrak ELISA-Set)
  • Benötigte Zeit: 2-3 Stunden nach der Kennzeichnung (Kennzeichnung 1-2 Stunden)
  • Antikörper- und Markierungsreagenz separat für ELISA- und ICC-Systeme erhältlich
  • Geeignet für die In-vivo- und In-vitro-Gewebekennzeichnung, zusätzlich zu kultivierten Zellen (ELISA-Format)
  • Nicht radioaktive Protokolle bieten eine Empfindlichkeit, die mit autoradiographischen Verfahren vergleichbar ist
  • Durch das Zellproliferations-Set wird vermieden, dass DNA chemisch denaturiert werden muss. Die zelluläre Morphologie bleibt erhalten, wodurch mehrere Kennzeichnungsexperimente möglich sind
  • 5-fluoro-2 '-Desoxyuridin wird zur Hemmung der Thymidilat-Synthetase verwendet, wodurch die BrdU-Einbindung verstärkt wird
Bei der Bestellung des Zellproliferations-Sets (RPN20) müssen Sie auch die DAB-REAGENZ VON RPN20 /RPN1174 (RPNK8888) bestellen.
Spezifikation
Spezifikation
2 °C bis 8 °C
Immunzytochemie