Learn More
Cytiva Zellproliferations-Kit, BioTrak™ ELISA-Kit und Komponenten
Bietet einen präzisen, schnellen und einfachen kolorimetrischen Assay zur Quantifizierung von sich stark vermehrenden Zellen, die in einer96 -Well-Mikrotiterplatte kultiviert werden
Marke: Cytiva RPN202
Includes:
- Das Zellproliferations-Set enthält:
- Markierungsreagenz, Nuclease, Anti-5 -Bromo-2 '-Desoxyuridin monoklonaler Antikörper, Peroxidase Anti-Maus IgG2a, Peroxidase Anti-Maus IgG2a-Verdünnungslösung, Substrat/Verstärker
- Das Zellproliferations-Set Biotrak ELISA enthält:
- BrdU-Kennzeichnungsreagenz; Fixiermittel; Blockierungsreagenz; Peroxidase-gekennzeichnete Anti-BrdU; Antikörper-Verdünnungslösung; Waschpuffer; Substratlösung
- Die Kennzeichnungsreagenz für die Zellproliferation und Anti-BrdU-Antikörper sind separat erhältlich
Beschreibung
- Empfohlene Zellenzahl: 10e6 -10e7 Zellen/ml (Zellproliferations-Set) 10e2 Zellen/Well-10 e5 Zellen/Well (Biotrak ELISA-Set)
- Benötigte Zeit: 2-3 Stunden nach der Kennzeichnung (Kennzeichnung 1-2 Stunden)
- Antikörper- und Markierungsreagenz separat für ELISA- und ICC-Systeme erhältlich
- Geeignet für die In-vivo- und In-vitro-Gewebekennzeichnung, zusätzlich zu kultivierten Zellen (ELISA-Format)
- Nicht radioaktive Protokolle bieten eine Empfindlichkeit, die mit autoradiographischen Verfahren vergleichbar ist
- Durch das Zellproliferations-Set wird vermieden, dass DNA chemisch denaturiert werden muss. Die zelluläre Morphologie bleibt erhalten, wodurch mehrere Kennzeichnungsexperimente möglich sind
- 5-fluoro-2 '-Desoxyuridin wird zur Hemmung der Thymidilat-Synthetase verwendet, wodurch die BrdU-Einbindung verstärkt wird
Bei der Bestellung des Zellproliferations-Sets (RPN20) müssen Sie auch die DAB-REAGENZ VON RPN20 /RPN1174 (RPNK8888) bestellen.
Spezifikation
BrdU | |
130 μl | |
Immunzytochemie |
Anti-5-2'-Desoxyuridin, monoklonaler Antikörper, Nuklease | |
2 °C bis 8 °C |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
Gefahrenkategorie
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Inhalationsallergen Kategorie 1