Learn More
R&DSystems™ Cell Lysis Buffer 5 (1 x 15 mL)
denaturing buffered solution
Marke:  R&DSystems™ 895890
Artikelnummer. 18752394
  • 101.00 CHF / 21 Milliliter
Verfügbar ab: 01-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Buffers, Chelators and Reagents
1 Each
Store the unopened product at 2 - 8 °C. Do not use past expiration date.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
R&DSystems™ Cell Lysis Buffer 5 (1 x 15 mL) > 1 Each