Learn More
Thermo Scientific™ Cell Locker™-Kammer
Geschützte Kammern für Ihre empfindlichsten Zellen
Marke:  Thermo Scientific™ 50151650
1043.35 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15864285
  • 1597.95 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-08-2025
Beschreibung
Einzelne Kammern maximieren den Schutz vor kostspieliger Kreuzkontamination. Jede Cell Locker-Kammer verfügt über zwei 0.2μm-Membranfilter, die eine Luftzirkulation ermöglichen, aber mikrobielle Verunreinigungen ausschließen. Unabhängige Tests zeigen, dass sich Mikroorganismen nicht zwischen geschlossenen Kammern bewegen können. Die einzelnen Cell Locker-Kammern dienen der Quarantäne von Zelltypen oder verschiedenen Projekten und bieten so einen verbesserten Schutz für wertvolle Kulturen.
  • Jede einzelne Cell Locker-Kammer ist effektiv eine Quarantänekammer.
  • Duale 0.2μm-Membranfilter ermöglichen die Luftzirkulation, schließen aber mikrobielle Verunreinigungen aus.
  • Der austauschbare 0.2μm-Membranfilter ist hydrophob, oleophob, beständig gegenüber organischen Lösungsmitteln und auf Biosicherheit und geringe Zytotoxizität getestet.
  • Unabhängige Tests von Drittanbietern bestätigen den Schutz vor zirkulierenden Mikroorganismen (bei sachgemäßer Verwendung).
Jede Cell Locker-Kammer hat 9 jeder T-75 Zellkulturkolben,20 jede 6-Well-Platte oder 24 jede 96-Well-Platte.
  • Schalen und Kolben können einzeln auf einem Arbeitstisch oder in der gesamten Cell Locker-Kammer mit optionaler Transportabdeckung entfernt werden, um Proben vor Außenluft zu schützen.
  • Die rutschfeste Schale lässt sich herausschieben, um den Zugang zu Kulturgefäßen zu ermöglichen. Alternativ kann auch die gesamte Schale entfernt werden.
  • Die Cell Locker-Kammer kann manuell desinfiziert oder autoklaviert werden.
Garantie: 1 Jahr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Zellverschlusskammer mit Edelstahlschale
9 je T-75-Zellkulturkolben, 20 je 6-Well-Platten oder 24 je 96-Well-Platten
Edelstahl
1
1 Jahr
Acero inoxidable
LED
53
Zubehör
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Cell Locker™-Kammer >