Learn More
Thermo Scientific™ Cell Locker™-Kammer
Geschützte Kammern für Ihre empfindlichsten Zellen
Marke: Thermo Scientific™ 50154739
1121.12 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Einzelne Kammern maximieren den Schutz vor kostspieliger Kreuzkontamination. Jede Cell Locker-Kammer verfügt über zwei 0.2μm-Membranfilter, die eine Luftzirkulation ermöglichen, aber mikrobielle Verunreinigungen ausschließen. Unabhängige Tests zeigen, dass sich Mikroorganismen nicht zwischen geschlossenen Kammern bewegen können. Die einzelnen Cell Locker-Kammern dienen der Quarantäne von Zelltypen oder verschiedenen Projekten und bieten so einen verbesserten Schutz für wertvolle Kulturen.
- Jede einzelne Cell Locker-Kammer ist effektiv eine Quarantänekammer.
- Duale 0.2μm-Membranfilter ermöglichen die Luftzirkulation, schließen aber mikrobielle Verunreinigungen aus.
- Der austauschbare 0.2μm-Membranfilter ist hydrophob, oleophob, beständig gegenüber organischen Lösungsmitteln und auf Biosicherheit und geringe Zytotoxizität getestet.
- Unabhängige Tests von Drittanbietern bestätigen den Schutz vor zirkulierenden Mikroorganismen (bei sachgemäßer Verwendung).
Jede Cell Locker-Kammer hat 9 jeder T-75 Zellkulturkolben,20 jede 6-Well-Platte oder 24 jede 96-Well-Platte.
- Schalen und Kolben können einzeln auf einem Arbeitstisch oder in der gesamten Cell Locker-Kammer mit optionaler Transportabdeckung entfernt werden, um Proben vor Außenluft zu schützen.
- Die rutschfeste Schale lässt sich herausschieben, um den Zugang zu Kulturgefäßen zu ermöglichen. Alternativ kann auch die gesamte Schale entfernt werden.
- Die Cell Locker-Kammer kann manuell desinfiziert oder autoklaviert werden.
Garantie: 1 Jahr
Spezifikation
Zellverschlusskammer mit Kupferschale | |
9 je T-75-Zellkulturkolben, 20 je 6-Well-Platten oder 24 je 96-Well-Platten | |
Edelstahl | |
1 | |
1 Jahr |
Acero inoxidable | |
LED | |
53 | |
Zubehör |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.Aktionscode: 24075Gültig bis zum: 2025-06-30