Learn More
Celite™577 fein, Honeywell™ Fluka™
Filterhilfe, flussmittelkalziniert
Marke: Honeywell-Fluka 22142-1KG
Menge | 1 kg |
---|
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Kieselgur, kalziniert | |
Weiß | |
91053-39-3 | |
O2Si | |
NONH für alle Transportarten | |
O=[Si]=O | |
60.083 | |
CHEBI:30563 |
Kalziniert | |
1 kg | |
Fass mit Inneneinsatz | |
MFCD00132803 | |
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N | |
Dioxosilan | |
24261 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Celite™577 fein, Honeywell™ Fluka™ > 1 kg-Fass mit Inneneinsatz
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur