Learn More
Celastrol, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE
Inhibits TNF-α-induced NF-κB activation
Marke:  Tocris Bioscience 3203/50
Menge 50 mg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 18712754
  • 929.00 CHF / 50 Milligramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-07-2025
Beschreibung
Antioxidant and anti-inflammatory agent. Potently inhibits lipid peroxidation in mitochondria and inhibits TNF-α-induced NFκB activation. Also shown to inhibit topoisomerase II activity in vitro (IC50 = 7.41 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Celastrol, Tocris Bioscience™ > 50mg