Learn More
Vileda Professional™ CE Sweeper and Pan™
The CE Sweeper and Pan™ is ideal for ergonomic and efficient liquid removal. The system is hygienic, lightweight, and flexible. Perfect for dry or damp conditions.
Marke:  Vileda Professional™ 119914
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17862476
  • 302.00 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Sweep up broken glass in your cleanroom quickly and easily
  • No need to change gloves when an item is dropped on the floor
  • Keeps workers from touching the floor within the controlled environment
  • Can be sprayed or wiped down with common disinfectants
  • Stands up easily for storage or can be hung
  • Adjustable bag holder for different size collection bags
Spezifikation
Spezifikation
Offene Lobby Kehrschaufel
Zur ergonomischen und effizienten Entfernung von Schmutz und Staub direkt in den Beutel
Hausmeisterdienste
Metall/Kunststoff
Name des Produkts
Vileda Professional™ CE Sweeper and Pan™ > CE Sweeper Pan