Learn More
Invitrogen™ Human CDK17/cyclin Y, GST Tag Recombinant Protein
Recombinant Protein
Marke: Invitrogen™ A30491
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
CDK17/cyclin Y serine/threonine kinase or cyclin-dependent kinase 17 belongs to the cdc2/cdkx subfamily of kinases. CDK17/cyclin Y has similarity to a rat protein that is thought to play a role in terminally differentiated neurons. The identification of a large family of cdc2-related kinases opens the possibility of combinatorial regulation of the cell cycle together with the emerging large family of cyclins.
Spezifikation
Q00537 | |
Kinase Assay | |
5128 | |
Human CDK17/cyclin Y, GST Tag | |
6430598J10Rik; CDK17; Cell division protein kinase 17; cyclin dependent kinase 17; cyclin-dependent kinase 17; PCTAIRE protein kinase 2; PCTAIRE2; PCTAIRE-motif protein kinase 2; PCTK2; protein kinase cdc2-related PCTAIRE-2; serine/threonine-protein kinase PCTAIRE-2 | |
CDKs and CHKs | |
Human | |
GST-tag | |
-80°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
Insect cells | |
Liquid |
See Label | |
50 mM tris HCl with 0.1 mM EDTA, 0.1 mM PMSF, 0.25 mM DTT, 10 mM glutathione, 150 mM NaCl, 25% glycerol and no preservative; pH 7.5 | |
85.9-65.5 kDa | |
10 μg | |
PCTAIRE2 | |
Unconjugated | |
Recombinant | |
CDK17: 1-523, Cyclin Y: 2-341 | |
Dry Ice | |
Active, Catalytic, Recombinant |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Human CDK17/cyclin Y, GST Tag Recombinant Protein > 10 μg; Unlabeled
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur