Learn More
CD8a Mouse, APC-Cy7, Clone: RPA-T8, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
143.00 CHF - 215.00 CHF
Spezifikation
Antigen | CD8a |
---|---|
Klon | RPA-T8 |
Konzentration | 5μL/Test |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15971608
|
EnquireBio
QAB19-APC7-25Tests |
25 Tests |
143.00 CHF
25 Tests |
Verfügbar ab: 06-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15961608
|
EnquireBio
QAB19-APC7-100Tests |
100 Tests |
215.00 CHF
100 Tests |
Verfügbar ab: 06-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
CD8a | |
5μL/Test | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
925 | |
IgG1 κ | |
Protein A/G Purified |
RPA-T8 | |
Flow Cytometry | |
APC-Cyanine7 | |
RUO | |
NP_741969 | |
CD8A | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |