Learn More
CD8a Mouse, APC-Cy7, Clone: RPA-T8, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB19-APC7-25Tests
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15971608
  • 143.00 CHF / 25 Tests
Verfügbar ab: 06-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
CD8a
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
CD8A
Protein A/G Purified
RUO
925
IgG1 κ
Flow Cytometry
RPA-T8
APC-Cyanine7
NP_741969
Mouse
25 Tests
Primary
Store at 2-4°C.