missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD86 Rat, PE-Cy7, Clone: GL-1 (GL1), enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
172.00 CHF - 495.00 CHF
Spezifikation
Antigen | CD86 |
---|---|
Klon | GL-1 (GL1) |
Konzentration | 0.5mg/mL |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15982158
|
EnquireBio
QAB51-PE7-25ug |
25 μg |
172.00 CHF
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 15-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15972158
|
EnquireBio
QAB51-PE7-100ug |
100 μg |
495.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 15-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Spezifikation
CD86 | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
12524 | |
IgG2a κ | |
Protein A/G Purified |
GL-1 (GL1) | |
Flow Cytometry | |
PE-Cyanine7 | |
RUO | |
NP_062261 | |
Cd86 | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
CD86 Rat, PE-Cy7, Clone: GL-1 (GL1), enQuireBio™