Learn More
CD81 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1G2C6, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Proteintech 66866-1-IG-150UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
The CD81 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human CD81. This antibody recognizes human antigen. The CD81 antibody has been validated for the following applications: FC, IF, IHC, WB, ELISA analysis.
Spezifikation
CD81 | |
Monoclonal | |
1000 μg/mL | |
Mouse | |
Primary | |
Human |
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Flow Cytometry, ELISA | |
1G2C6 | |
Unconjugated | |
150 μL | |
975 | |
IgG1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
CD81 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1G2C6, Proteintech > 150 μL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur