Learn More
CD71 Rat, anti-Mouse, Clone: RI7217, Proteintech
Rat Monoclonal Antibody
42.36 CHF - 113.89 CHF
Spezifikation
Antigen | CD71 |
---|---|
Klon | RI7217 |
Konzentration | 0.5 mg/ml |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Form | Liquid |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
18069415
|
Proteintech
65289-1-IG-500UG |
500 μg |
113.89 CHF
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 30-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
18008935
|
Proteintech
65289-1-IG-100UG |
100 μg |
42.36 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 30-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
The CD71 antibody from Proteintech is a rat monoclonal antibody generated with dmso induced friend erythroleukemia 745.6 of mouse CD71. This antibody recognizes mouse antigen. The CD71 antibody has been validated for the following applications: FC analysis.
Spezifikation
CD71 | |
0.5 mg/ml | |
Liquid | |
Mouse | |
2610028K12Rik, AI195355, AI426448, AU015758, CD71, E430033M20Rik, Mtvr 1, Mtvr1, p90, TFR, TFR1, Tfrc, transferrin receptor, Trfr | |
Primary |
RI7217 | |
Flow Cytometry | |
Rat | |
22042 | |
IgG2a κ | |
Store at 2°C to 8°C. Stable for one year after shipment. |