missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD55/DAF Antibody (LU30) - Chimeric - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Rabbit Monoclonal Antibody

Marke:  Bio-Techne NBP2-62562-0.025MG

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 18292914

  • 317.00 CHF / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 20-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

CD55/DAF Monoclonal specifically detects CD55/DAF in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

CD55/DAF
Monoclonal
Unconjugated
PBS
CD55
Human CD55.
1604
Human
Purified
Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry
LU30
Western Blot 1:100 - 1:2000, Flow Cytometry, ELISA 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500
CD55 antigen, CD55 molecule, decay accelerating factor for complement (Cromer blood group), CRdecay accelerating factor for complement (CD55, Cromer blood group system), CROMDAFcomplement decay-accelerating factor, decay accelerating factor for complement, TC
Rabbit
0.025 mg
The antibody binds to CD55 with a Kd of 13 nM.
Store at 4°C for up to 3 months. For longer storage, aliquot and store at -20°C.
IgG λ
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
CD55/DAF Antibody (LU30) - Chimeric - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™ > 0.025 mg; Unconjugated

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt