missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD45RO Mouse, PerCP-Cy5.5, Clone: UCHL1, enQuireBio™

Mouse Monoclonal Antibody

Marke:  EnquireBio QAB44-PCP55-25Tests

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15972048

  • 191.00 CHF / 25 Tests
Verfügbar ab: 06-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

CD45RO
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
PTPRC
Protein A/G Purified
RUO
5788
IgG2a κ
Flow Cytometry
UCHL1
PerCP-Cyanine5.5
NP_002829
Mouse
25 Tests
Primary
Store at 2-4°C.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote