missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD45RO Mouse, PerCP-Cy5.5, Clone: UCHL1, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
191.00 CHF - 372.00 CHF
Spezifikation
Antigen | CD45RO |
---|---|
Klon | UCHL1 |
Konzentration | 5μL/Test |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15972048
|
EnquireBio
QAB44-PCP55-25Tests |
25 Tests |
191.00 CHF
25 Tests |
Verfügbar ab: 06-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15962048
|
EnquireBio
QAB44-PCP55-100Tests |
100 Tests |
372.00 CHF
100 Tests |
Verfügbar ab: 06-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
CD45RO | |
5μL/Test | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
5788 | |
IgG2a κ | |
Protein A/G Purified |
UCHL1 | |
Flow Cytometry | |
PerCP-Cyanine5.5 | |
RUO | |
NP_002829 | |
PTPRC | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |