Learn More
IBA Lifesciences CD45RO Fab Streptamer™ Trenn-Kit MB
Das IBA Lifesciences™ CD45RO Fab Streptamer™ Isolationskit MB wird für die reversible Zellisolierung, die markierungsfreie Zielzellen liefert, eingesetzt.
Marke: IBA Lifesciences 6-8000-209
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Strep-Tactin™ Magnetic Microbeads für Fab Streptamers™; 2 Röhrchen für 5 x 108 je Zelle
- CD45RO Fab-Strep, human, zur Isolierung von T-Zellen, 5 Fläschchen für 2 x 108 Zellen
- Biotin-Stammlösung für Streptamer™-Technologie; 2 x1 ml
- Puffer-IS, Streptamer™ Waschpuffer, 10 x konzentriert; 50 ml
- MicroBeads sind für die Verwendung mit einem Permanentmagneten für die manuelle Zellisolierung vorgesehen. Wir empfehlen unseren StrepMan Magneten für 2 x 15 ml und 2 x 50 ml-Falcon Röhrchen.
- Auswahlprinzip: Die Isolierung humaner CD45RO-T-Zellen erfolgt durch positive Auswahl. PBMCs sind mit magnetischen CD45RO Fab Streptamers™ markiert. Markierte Zellen werden in einem starken Magneten (StrepMan, horizontale Position) isoliert, wo sie zur Röhrchenwand an der Magnetseite wandern. Diese CD45RO-positive Zellfraktion wird gesammelt, und Zellen werden durch Hinzufügen von Biotin in einem starken Magneten (StrepMan, aufrechte Position) von allen Kennzeichnungsreagenzien befreit. Die magnetischen Streptamers™ wandern zur Röhrchenwand, und die Zellen ohne Markierung verbleiben im Überstand. Biotin wird durch Waschen beseitigt.
- Das resultierende Zellpräparat wird mit CD45RO+ T-Zellen mit einem Reinheitsgrad von über 90 % stark angereichert. Keine Depletionsschritte und keine Säulen erforderlich.
Spezifikation
PBMC | |
Magnetic Microspheres Coated with Strep-Tactin | |
1 x 109 Zellen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
IBA Lifesciences CD45RO Fab Streptamer™ Trenn-Kit MB > Kit für die Isolierung von Zellen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur