Learn More
CD45RO Antibody (UCHL-1), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Bio-Techne NBP2-33104AF700
Artikelnummer. 18158172
  • 684.00 CHF / 0.10 Milliliter
Verfügbar ab: 25-06-2025
Beschreibung
CD45RO Monoclonal specifically detects CD45RO in Human, Chimpanzee, Monkey samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
CD45RO Antibody (UCHL-1), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™ > 100 Tests; Alexa Fluor 700