Learn More
CD45 Mouse, PE-Cy7, Clone: 2D1, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB97-PE7-100Tests
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15962658
  • 495.00 CHF / 100 Tests
Verfügbar ab: 10-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
CD45
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
PTPRC
Protein A/G Purified
RUO
5788
IgG1 κ
Flow Cytometry
2D1
PE-Cyanine7
NP_002829
Mouse
100 Tests
Primary
Store at 2-4°C.