Learn More
CD38 Antibody (HIT2), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Bio-Techne NB500-510AF647
Artikelnummer. 18202741
  • 586.00 CHF / 0.10 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Beschreibung
CD38 Monoclonal specifically detects CD38 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
CD38 Antibody (HIT2), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™ > 100 Tests; Alexa Fluor 647