Learn More
CD357 / GITR Rat, FITC, Clone: DTA-1, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
131.00 CHF - 275.00 CHF
Spezifikation
Antigen | CD357 / GITR |
---|---|
Klon | DTA-1 |
Konzentration | 0.5mg/mL |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15972408
|
EnquireBio
QAB72-F-25ug |
25 μg |
131.00 CHF
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 06-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15962408
|
EnquireBio
QAB72-F-100ug |
100 μg |
275.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 06-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
CD357 / GITR | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
10mM Tris, 150 mM NaCl, 0.05% BSA, 0.05% NaN3, pH8 | |
21936 | |
IgG2b | |
Protein A/G Purified |
DTA-1 | |
Flow Cytometry | |
FITC | |
RUO | |
NP_033426 | |
Tnfrsf18 | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |