Learn More
CD357 / GITR Rat, FITC, Clone: DTA-1, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB72-F-100ug
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15962408
  • 275.00 CHF / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 10-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
CD357 / GITR
Monoclonal
0.5mg/mL
10mM Tris, 150 mM NaCl, 0.05% BSA, 0.05% NaN3, pH8
Tnfrsf18
Protein A/G Purified
RUO
21936
IgG2b
Flow Cytometry
DTA-1
FITC
NP_033426
Rat
100 μg
Primary
Store at 2-4°C.